文件
1.46311
Millipore
FREY液体培养基
for mycoplasma, suitable for sterility testing, pkg of 100 mL (in 125 mL plastic bottle with screw cap)
别名:
支原体肉汤,支原体液体培养基,FREY肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106200
NACRES:
NA.75
agency
EP 2.6.7
品質等級
無菌
sterile; autoclaved
形狀
liquid
儲存期限
6 mo.
特點
ready-to-use
包裝
pkg of 100 mL (in 125 mL plastic bottle with screw cap)
pH值
7.8 ( in H2O)
應用
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
儲存溫度
2-8°C
適合性
mycoplasma (avian)
一般說明
FREY肉汤中添加了NAD,以使滑液囊支原体生长。由于培养基中的酚红培养基颜色变为黄色或紫色,表明支原体生长。青霉素抑制伴随菌群的生长。
應用
建议使用FREY肉汤检测药品中的禽类支原体,尤其是疫苗原液、细胞库和病毒培养物中的禽类支原体。
特點和優勢
  • 即用型便利,无需进一步制备步骤。
  • 药品,如生物制药、疫苗、细胞培养物和病毒培养物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2