Key Documents
112251
Sigma-Aldrich
α₁-酸性糖蛋白,人血浆
别名:
α₁-酸性糖蛋白,人血浆, α₁-AG,C-AGP,血清类粘蛋白,α₁M-血清粘蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
生物源
human plasma
品質等級
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
溶解度
aqueous buffer: 1 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
来自人血浆的天然α1-酸性糖蛋白。用于研究寡糖单元结构的糖蛋白。由40 - 45%的碳水化合物组成。存在于人血浆中,浓度为55-140 mg/100 mL。在临床上,α1-AG是一种急性期反应物,与结合珠蛋白一起指示急性炎症。选择性抑制IFN-α和IFN-γ对NK细胞活性的增强。α1-AG:α1-抗胰蛋白酶比值有助于肝病的诊断。在患有霍奇金病、银屑病关节炎、糖尿病和慢性髓系白血病的患者的血清或尿液中已观察到唾液酸缺乏的α1’-AG。唾液酸缺乏的α1-AG对维生素B12具有亲和力。
来自人血浆的天然α1-酸性糖蛋白。用于研究寡糖单元结构的糖蛋白。由40-45%的碳水化合物组成。存在于人血浆中,浓度为55-140 mg/100 mL。在临床上,α1AG是一种急性期反应物,与结合珠蛋白一起指示急性炎症。选择性抑制IFN-α和IFN-γ对NK细胞活性的增强。α1-AG:α1-抗胰蛋白酶比值有助于肝病的诊断。在患有霍奇金病、银屑病关节炎、糖尿病和慢性髓系白血病的患者的血清或尿液中已观察到唾液酸缺乏的α1′-AG。唾液酸缺乏的α1-AG对维生素B12具有亲和力。
警告
毒性:标准处理(A)
準備報告
由已经认证检测显示对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的血清而制备。
重構
在复溶后,分装并冷冻保存(-20°C)。储备液可在(-20°C)最长稳定保存3个月。
其他說明
Aso, H., et al. 1999.Inflammation 23, 117.
Schmid, K., et al. 1973.Biochemistry 12, 2711.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3