Key Documents
1.12201
Sigma-Aldrich
Indium(III) oxide
99.5+
别名:
Indium(III) oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
In2O3
CAS号:
分子量:
277.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
酶委員會索引編號:
215-193-9
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
mp
2000 °C
密度
7.18 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/2In.3O/q2*+3;3*-2
InChI 密鑰
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Identity: passes test
Assay (by loss on ignition): ≥ 99.5 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3