產品線
Certipur®
品質等級
成份
NH<SUB>4</SUB>, Ba, Ca, K, Li, Na, Mg, Mn, Sr, 100 mg/L (in 1mM HNO<SUB>3</SUB>)
技術
ion chromatography: suitable
應用
environmental
food and beverages
格式
multi-component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
100 mg/l:NH₄, Ba, Ca, K, Li, Na, Mg, Mn, Sr溶于0.001 mol/l HNO₃ Certipur®
聯結
访问 IC 门户网站 了解更多信息
分析報告
测定方法:离子色谱法
方法的准确度:NH4, Ba, Ca, K, Li, Mg, Mn, Na, Sr;5%
NH₄(铵)95.0 - 105.0 mg/l
Ba(钡):95.0 - 105.0 mg/l
Ca(钙):95.0 - 105.0 mg/l
K(钾):95.0 - 105.0 mg/l
Li(锂):95.0 - 105.0 mg/l
Mg(镁):95.0 - 105.0 mg/l
Mn(锰):95.0 - 105.0 mg/l
Na(钠):95.0 - 105.0 mg/l
Sr(锶):95.0 - 105.0 mg/l
方法的准确度:NH4, Ba, Ca, K, Li, Mg, Mn, Na, Sr;5%
NH₄(铵)95.0 - 105.0 mg/l
Ba(钡):95.0 - 105.0 mg/l
Ca(钙):95.0 - 105.0 mg/l
K(钾):95.0 - 105.0 mg/l
Li(锂):95.0 - 105.0 mg/l
Mg(镁):95.0 - 105.0 mg/l
Mn(锰):95.0 - 105.0 mg/l
Na(钠):95.0 - 105.0 mg/l
Sr(锶):95.0 - 105.0 mg/l
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany