文件
1.07609
Millipore
Riboflavine
for biochemistry
别名:
Riboflavine, Lactoflavine, Vitamin B2
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
376.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
酶委員會索引編號:
201-507-1
NACRES:
NA.21
品質等級
形狀
solid
效力
>10000 mg/kg LD50, oral (rat)
pH值
5.5-7.2 (20 °C, 0.07 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
溶解度
0.07 g/L
體積密度
100 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)
InChI 密鑰
AUNGANRZJHBGPY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for biochemistry
應用
Riboflavine for biochemistry. CAS 83-88-5, pH 5.5 - 7.2 (0.07 g/l, H₂O, 20 °C).
分析報告
Assay (spectrophotometrically; calc. on dried substance)98.0 - 102.0 %Identity (IR-spectrum)conformsSpec. rotation [α²0/D (5 g/l, sodium hydroxide (0.05 mol/l), calc. on dried substance, Ph Eur)-135 - -115 °Lumiflavine (HPLC)conformsLoss on Drying (105 °C)≤ 1.5 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2