主要文件
1.04527
Supelco
3-甲基-2-苯噻唑啉腙
GR for analysis Reag. Ph Eur
别名:
3-甲基-2-苯噻唑啉腙, MBTH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10ClN3S
CAS号:
分子量:
215.70
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
224-393-5
NACRES:
NA.05
Agency
reag. Ph. Eur.
质量水平
表单
solid
效能
149 mg/kg LD50, oral (Rat)
12300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值(酸碱度)
3-4 (20 °C, 4 g/L in H2O)
堆积密度
748 kg/m3
储存温度
15-25°C
InChI
1S/C8H9N3S.Cl/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;/h2-5H,9H2,1H3;/b10-8+;
InChI key
WAGARHVUZQWORV-VRTOBVRTSA-N
应用
  • Kinetic spectrophotometric determination of ethamsylate in dosage forms.: 该研究描述了一种使用 3-甲基-2-苯并噻唑啉酮-腙盐酸盐测定乙磺酸盐的动力学分光光度法。该方法可有效分析各种药物制剂中的乙磺酸盐(El-Enany et al., 2007)。
  • Spectrophotometric determination of dobutamine hydrochloride using 3-methylbenzothiazolin-2-one hydrazone.: 本研究提供了一种分光光度法盐酸多巴酚丁胺分析,揭示了 3-甲基-2-苯并噻唑啉酮-腙盐酸盐在药物应用分析化学中的实用价值(el-Kommos, 1987)。
  • Microdetermination of D-amino acids and D-amino acid oxidase activity with 3,methyl-2-benzothiazolone hydrazone hydrochloride.: 本研究介绍了一种使用 3-甲基-2-苯并噻唑酮腙盐酸盐对 D-氨基酸和 D-氨基酸氧化酶活性进行微量测定的方法,可用于生化分析技术 (Soda, 1968)。
分析说明
含量(银量法): ≥ 99
同一性(红外光谱):通过测试
pH值(0.4 %;水):3 - 4
熔点:约 270
硫酸灰: ≤ 0.1 %
干燥失重(105 °C): ≤ 1.0 %
测定醛的适用性:通过测试
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3