Merck
104309
SAFC
L-蛋氨酸亚砜酰亚胺
EMPROVE® ESSENTIAL
制药生产
别名:
L-S-(3-氨基-3-羧丙基)-S-甲基砜亚胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
180.23
Beilstein:
6175446
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
品質等級
形狀
solid
包裝
pkg of 10g (1043090010)
pkg of 1g (1043090001)
pkg of 5g (1043090005)
pkg of
mp
>210 °C (dec.) (lit.)
適合性
suitable for manufacturing use
SMILES 字串
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
InChI 密鑰
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们的SAFC®高质量生物制药处理产品组合经过严格的质量控制程序并根据M-Clarity计划定义的MQ-500要求生产。
M-Clarity计划
作为EMPROVE®计划的一部分,我们的原材料来自EMPROVE® Dossiers,该机构致力于提供全面、最新文档,以帮助您应对监管挑战、管理风险并改造制造流程。
我们全面的上游工艺化学品组合不仅为生物制药制造商提供优质原料,用于传统和新型治疗方法,还能够帮助他们更快地进入市场并简化监管挑战。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3