Key Documents
1.04106
Supelco
乙醇酸
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
别名:
乙醇酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H4O3
CAS号:
分子量:
76.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
201-180-5
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
10.8 hPa ( 80 °C)
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.5% (acidimetric)
形狀
solid
效力
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.5% Water (Karl Fischer)
pH值
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
100 °C (decomposition)
mp
74-78 °C
轉變溫度
flash point >300 °C (decomposition)
溶解度
water: soluble at 20 °C
密度
1.49 g/cm3 at 25 °C
體積密度
600 kg/m3
正離子痕跡
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChI 密鑰
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
  • An Overview of Poly(lactic-co-glycolic) Acid (PLGA)-Based Biomaterials for Bone Tissue Engineering: Discusses the synthesis and physicochemical characteristics of PLGA composites containing glycolic acid (P Gentile, V Chiono, I Carmagnola - International Journal of Molecular Sciences, 2014). Read more.
分析報告
含量测定(酸量滴定法): ≥ 99.5 %
鉴别(IR):通过测试
熔程(下限值): ≥ 75 °C
熔程(上限值): ≤ 79 °C
重金属(以铅计): ≤ 10 ppm
铁(Fe): ≤ 5 ppm
水(K. F.): ≤ 0.50 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
572.0 °F - (decomposition)
閃點(°C)
> 300 °C - (decomposition)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2