Key Documents
1.02703
Supelco
fine powder particle size < 63 µm (> 230 mesh ASTM) EMSURE®
别名:
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cu
CAS号:
分子量:
63.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141711
酶委員會索引編號:
231-159-6
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99% (complexometric)
形狀
solid
雜質
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
mp
1083 °C
密度
8.96 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1290 kg/m3
正離子痕跡
Ag: ≤0.002%
As: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
Mn: ≤0.001%
P: ≤0.001%
Pb: ≤0.01%
Sb: ≤0.001%
Sn: ≤0.01%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Cu
InChI 密鑰
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
聯結
替代:CX1925-4; CX1925-2; CX1925
分析報告
含量测定(络合滴定): ≥ 99 %
不溶于硝酸的物质: ≤ 0.02 %
P(磷): ≤ 0.001 %
Ag(银): ≤ 0.002 %
As(砷): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.005 %
Mn(锰): ≤ 0.001 %
Pb(铅): ≤ 0.01 %
Sb(锑): ≤ 0.001 %
Sn(锡): ≤ 0.01 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2