Merck
所有图片(5)
Key Documents
07-645
Sigma-Aldrich
抗Sp1抗体
Upstate®, from rabbit
别名:
Sp1 transcription factor, specificity protein 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, human, rat
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Upstate®
技術
ChIP: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SP1(6667)
一般說明
Sp1是在生物体早期发育中参与基因表达的人类转录因子。该蛋白质含有785个氨基酸,分子量为95 kDA。SP1转录因子含有一个锌指蛋白基序,通过它可直接与DNA结合并增强基因转录。Sp1一直被描述为普遍存在的转录因子,是组成性和诱导性表达多种基因所必需的,例如细胞周期或哺乳动物发育过程。
特異性
可识别Sp1,分子量为105 kDa和95 kDa。
预计会与大鼠发生交叉反应。
免疫原
全长人Sp1蛋白。
應用
使用已在ChIP、EMSA、IF、IP、WB中经过验证的抗Sp1抗体(兔多克隆抗体)检测Sp1(也称为Sp1转录因子、特异性蛋白1)。
免疫沉淀:
4 µg该批次产品已在500 µg HeLa核提取物中对Sp1进行了免疫沉淀。
注:一个先前批次的产品使用Catch and Release v2.0可逆免疫沉淀系统(货号17-500)成功免疫沉淀了α-1亚基。有关更多信息和实验方案,请参见使用手册:www.millipore.com
染色质免疫沉淀:
由独立实验室报道。
免疫荧光:
由独立实验室报道。
凝胶迁移(EMSA):
一个独立实验室已报道,1 µL先前批次该抗体通过EMSA,在HeLa细胞中可对包含的重组Sp1和内源Sp1的DNA复合物进行超迁移。
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
已通过蛋白质印迹对Hela裂解液进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次的产品已以1:500的稀释度在10 μg HeLa裂解物中检测到SP1。
標靶描述
变化
聯結
替代品:MABE550
外觀
形式:纯化
纯化的兔多克隆IgG,溶于含有0.014 M 磷酸盐缓冲液(pH 7.6)、0.175 M NaCl、0.07%叠氮化钠和30%甘油的缓冲液中。
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2-8ºC 条件下可稳定保存1年
分析報告
对照
阳性抗原对照:货号12-309,HeLa细胞核提取物。加入等体积的Laemmli样品还原性缓冲液至10 μL提取物中,煮沸5分钟以对样品进行还原。在微凝胶每个泳道上样20 μg经还原的提取物。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Deletion hotspots in AMACR promoter CpG island are cis-regulatory elements controlling the gene expression in the colon.
Zhang, X; Leav, I; Revelo, MP; Deka, R; Medvedovic, M; Jiang, Z; Ho, SM
PLoS Genetics null
Heme oxygenase-1/carbon monoxide induces vascular endothelial growth factor expression via p38 kinase-dependent activation of Sp1.
Lin, HH; Lai, SC; Chau, LY
The Journal of Biological Chemistry null
DHT selectively reverses Smad3-mediated/TGF-beta-induced responses through transcriptional down-regulation of Smad3 in prostate epithelial cells.
Song, K; Wang, H; Krebs, TL; Wang, B; Kelley, TJ; Danielpour, D
Molecular Endocrinology null
Yong Wang et al.
Clinical epigenetics, 8, 62-62 (2016-05-28)
Ultraviolet-B (UVB) exposure attributes to the formation of age-related nuclear cataract (ARNC), which is mediated with DNA damage. DNA damage, an important factor for pathogenesis of ARNC, is induced by UVB, and is generally resolved by the nucleotide excision repair
Constitutive expression of the brg1 gene requires GC-boxes near to the transcriptional start site.
Itoh T, Miyake K, Yamaguchi T, Tsuge M, Kaneoka H, Iijima S
Journal of Biochemistry null