Merck
所有图片(4)
Key Documents
05-814
Sigma-Aldrich
抗HDAC2抗体,克隆3F3
clone 3F3, Upstate®, from mouse
别名:
YY1-associated factor 1, histone deacetylase 2, transcriptional regulator homolog RPD3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3F3, monoclonal
物種活性
bovine, human, hamster, rat, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HDAC2(3066)
一般說明
组蛋白脱乙酰基酶 2(HDAC2)或转录调节子同源物 RPD3 L1 与酵母转录因子 RPD3(还原性钾依赖蛋白 3)基因高度同源。如在酵母中一样,人 HDA2 可能在转录过程中参与了染色质结构的调节。研究表明,它可能与哺乳动物锌指转录因子 YY1 结合,后者通过将 RPD3 拴系到 DNA 作为辅助因子来负调控转录。该过程从酵母到人高度保守。
特異性
根据序列同源性预测与大鼠发生交叉反应。
识别 HDAC2,分子量 〜60 kDa。
免疫原
KLH 偶联的合成肽(CEKTDTKGTKSEQLSLSNP),对应于含有 N 端半胱氨酸的人 HDAC2(登录号 NP_001518)的氨基酸 473-488
應用
免疫细胞化学:
一个独立实验室已经报告了该抗体,显示在用低聚甲醛固定的 NIH/3T3 和 U2OS 细胞中 HDAC2 呈阳性免疫染色。
免疫沉淀和 HDAC 分析:
3 μL 先前批次的抗体可用于从 HeLa 核提取物中免疫沉淀 HDAC 活性,然后使用 HDAC 分析试剂盒(荧光检测)(货号 17-356)对其进行测量。一个独立的实验室还证明了使用 NIH/3T3 细胞的阳性免疫沉淀/HDAC 测定结果。
抗 HDAC2 抗体,克隆 3F3 是用于检测 HDAC2(也称为 YY1 相关因子 1,组蛋白脱乙酰基酶 2)的小鼠单克隆抗体,&已在 ICC、IP & WB 中得到验证。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹法对 HeLa 细胞的核提取物进行了评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 μg/mL 的该抗体在 HeLa 细胞的核提取物中检测到 HDAC2。
標靶描述
~60 kDa
聯結
替代:04-229
外觀
含有 70% 储存缓冲液(0.1 M Tris-甘氨酸,pH 7.4,0.15 M NaCl,0.05% 叠氮化钠)和 30% 甘油的缓冲液中的纯化小鼠单克隆 IgG。储存于 -20°C。
形式:纯化的
蛋白 G 纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20ºC 条下可稳定保存 1 年。
分析報告
对照
阳性抗原对照:货号12-309,HeLa细胞核提取物。加入等体积的Laemmli样品还原性缓冲液至10 μL提取物中,煮沸5分钟以对样品进行还原。在微凝胶每个泳道上样20 μg经还原的提取物。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
A transcriptional repressor co-regulatory network governing androgen response in prostate cancers.
Chng, KR; Chang, CW; Tan, SK; Yang, C; Hong, SZ; Sng, NY; Cheung, E
The Embo Journal null
Coordination of PAD4 and HDAC2 in the regulation of p53-target gene expression.
Li, P; Wang, D; Yao, H; Doret, P; Hao, G; Shen, Q; Qiu, H; Zhang, X; Wang, Y; Chen, G; Wang, Y
Oncogene null
MBD2 is a critical component of a methyl cytosine-binding protein complex isolated from primary erythroid cells.
Kransdorf, EP; Wang, SZ; Zhu, SZ; Langston, TB; Rupon, JW; Ginder, GD
Blood null
Alok Swaroop et al.
Oncogene, 38(5), 671-686 (2018-09-02)
NSD2, a histone methyltransferase specific for methylation of histone 3 lysine 36 (H3K36), exhibits a glutamic acid to lysine mutation at residue 1099 (E1099K) in childhood acute lymphocytic leukemia (ALL), and cells harboring this mutation can become the predominant clone
J P Palavicini et al.
Cell death & disease, 4, e667-e667 (2013-06-15)
We previously demonstrated that overexpression of RanBP9 led to enhanced Aβ generation in a variety of cell lines and primary neuronal cultures, and subsequently, we confirmed increased amyloid plaque burden in a mouse model of Alzheimer's disease (AD). In the