文件
05-1135
Sigma-Aldrich
抗PDGFR抗体,克隆CH-3
clone CH-3, from mouse
别名:
Platelet Derived Growth Factor Receptor Beta, PDGF-R-beta, PDGFR-beta, Beta platelet-derived growth factor receptor, Beta-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member B, Platelet-derived growth factor receptor 1, PDGFR-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
CH-3, monoclonal
物種活性
human, mouse
物種活性(以同源性預測)
rat
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PDGFRB(5159)
一般說明
PDGFR(血小板衍生生长因子受体)是 PDGF 生长因子家族的受体酪氨酸激酶。PDGF 同型和异型二聚体(A(17 kDa)和 B(14 kDa)链的二聚体(AA、AB 或BB)与两个结构相关的 a 和 b PDGF 受体(PDGFRa 和 PDGFRb)结合。A 型 PDGF 受体以高亲和力结合所有三种 PDGF,而 B 型 PDGF 受体对 PDGF-BB 具有选择性。这种结合导致受体的二聚化,并随后发生受体酪氨酸激酶(RTK)的激酶活化及其自磷酸化。这些磷酸化作用使各种蛋白质(例如 PI3 激酶、PLCg 和 Grb2)可以通过其 SH2 域结合并将信号转导到细胞中。PDGFFR 的激活触发胞内环并激活 Ras、Erk1/2 和 ROS。PDGFb 参与胚胎发育、血管生成和神经胶质来源的肿瘤的发展。
免疫原
重组血小板衍生生长因子受体
應用
ELISA: 先前批次的该抗体用于 ELISA。
免疫组化(石蜡):先前批次抗体的代表性图像。
柠檬酸 pH 6.0 抗原决定簇提取对 PDGF-A 的最佳染色:大鼠脑
研究子类别
生长因子&受体
研究类别
信号传导
凋亡 & 癌症
该抗 PDGFR 抗体克隆 CH-3 已验证可用于 WB、ELISA、IH(P)中的 PDGFR 检测。
品質
通过蛋白质印迹在 Jurkat 裂解液中进行了常规评估。
蛋白质印迹分析: 该批次的抗体以 1:500 的稀释度在 10 μg Jurkat 裂解液中检测到 PDGFR。
標靶描述
211 个氨基酸;24043Da
聯結
替代:04-397
外觀
在含 20 mM 磷酸钠,250 mM NaCl,0.1% NaN3,pH7.6 的缓冲液中的纯化的小鼠单克隆 IgG1。7.6
形式:纯化的
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自收到之日起,未稀释的等分试样在 + 2-8°C 下可保存长达一年。
分析報告
对照
Jurkat 细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Bandar Alshehri et al.
Scientific reports, 10(1), 4189-4189 (2020-03-08)
Transthyretin (TTR) is a protein that binds and distributes thyroid hormones (THs) in blood and cerebrospinal fluid. Previously, two reports identified TTR null mice as hypothyroid in the central nervous system (CNS). This prompted our investigations into developmentally regulated TH-dependent
Dan Yu et al.
Journal of the American Heart Association, 4(10), e002255-e002255 (2015-10-10)
Transcription of the myristoylated alanine-rich C kinase substrate (MARCKS) is upregulated in animal models of intimal hyperplasia. MARCKS knockdown inhibits vascular smooth muscle cell (VSMC) migration in vitro; however, the mechanism is as yet unknown. We sought to elucidate the