Merck
所有图片(5)
主要文件
05-1951-S
Sigma-Aldrich
抗三甲基组蛋白H3(Lys27)抗体,克隆18E9.1,试用装
clone 18E9.1, from mouse
别名:
H3K27me3, Histone H3 (trimethyl K27), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
18E9.1, monoclonal
种属反应性
human, mouse
技术
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2bκ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
trimethylation (Lys27)
基因信息
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
一般描述
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。
特异性
该抗体可识别Lys27处三甲基化的组蛋白H3。
免疫原
对应于Lys27处三甲基化的人组蛋白H3的线性肽。
表位:三甲基化Lys27
应用
抗三甲基组蛋白H3(Lys27)抗体(克隆18E9.1,试用装)是一种小鼠单克隆抗体,用于检测三甲基组蛋白H3(Lys27)(也称为H3K27me3,组蛋白H3(三甲基K27)),&已在WB、ICC中进行了验证。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
蛋白质印迹分析:一个代表性批次的1:25,000稀释液在10 µg修饰和未修饰的肽中检测到组蛋白H3。
蛋白质印迹法(Snap i.d.)分析:一个代表性批次的1:25,000稀释液在10 µg HeLa酸提取物中检测到组蛋白H3。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次的1:125稀释液在A431和NIH/3T3细胞中检测到组蛋白H3。
斑点印迹分析:将带有不同修饰的组蛋白肽(见表)转染至
PVDF膜上,并用抗三甲基组蛋白H3(Lys4)抗体(1:100稀释液)进行检测。使用与HRP偶联的驴抗兔IgG和化学发光检测系统可视化蛋白质。
质量
通过蛋白质印迹对HeLa酸提取物进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:50,000稀释液在10 µg HeLa酸提取物中检测到组蛋白H3。
目标描述
可观察到约17 kDa的条带
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2aκ,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析说明
对照
HeLa 酸提取物
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1