Merck
T-175
Supelco
Delta8-Tetrahydrocannabivarin (Delta8-THCV) solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H26O2
CAS号:
分子量:
286.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol
格式
single component solution
儲存溫度
-65 to -96°C
InChI
1S/C19H26O2/c1-5-6-13-10-16(20)18-14-9-12(2)7-8-15(14)19(3,4)21-17(18)11-13/h7,10-11,14-15,20H,5-6,8-9H2,1-4H3/t14-,15-/m1/s1
InChI 密鑰
CDBDULHNWQRYSY-HUUCEWRRSA-N
一般說明
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C