Merck
Z678465
Krytox ® 真空油
grade, 1525
别名:
Krytox Lubricant, Vacuum Oil
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161501
NACRES:
NB.79
分子量
3470
特點
grade 1525
製造商/商標名
Du Pont
黏度號碼
(20 °C) (261 mm2/s)
密度
1.90 g/mL at 20 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
DuPont Krytox 真空泵液体用于传统真空泵油导致安全、废物处理和维护问题的应用中。它们不可燃,消除了水泵起火的可能性。它们在氧气系统中不反应,并且安全。这使得 Krytox 作为真空泵液体具有优越的稳定性。
Krytox真空流体经过精确蒸馏,可提供低蒸汽压并具有优异的性能。
  • 不可燃
  • 不反应
  • 不含缩醛基
  • 可回收
法律資訊
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3