主要文件
Z678457
Krytox ® 真空油
grade, 1514
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161501
NACRES:
NB.79
分子量
2840
特点
grade 1514
制造商/商品名称
Du Pont
粘度值
(20 °C) (142 mm2/s)
密度
1.83 g/mL at 20 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
DuPont Krytox 真空泵液体用于传统真空泵油导致安全、废物处理和维护问题的应用中。它们不可燃,消除了水泵起火的可能性。它们在氧气系统中不反应,并且安全。这使得 Krytox 作为真空泵液体具有优越的稳定性。
Krytox真空流体经过精确蒸馏,可提供低蒸汽压并具有优异的性能。
  • 不可燃
  • 不反应
  • 不含缩醛基
  • 可回收
法律信息
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)