Key Documents
Z568554
ACE stirrer blade, 316SS, oblong-shaped with holes
W × L 19 mm × 60 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.72
材料
stainless steel
描述
for 10mm SS shaft
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Ace Glass 8096-70
寬度 × 長度
19 mm × 60 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Holes provide greater agitation than solid blades.