Key Documents
Z550760
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 250 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
描述
conical
容量
250 mL
旋塞孔
2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC