Key Documents
Z404217
IKA® MS minishaker test tube inserts
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103811
NACRES:
NB.73
包裝
pack of 1
製造商/商標名
IKA L001850
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • for inserting into MS 3 universal attachment (Z676128)
  • for 6 test tubes, diam 12 mm
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG