主要文件
Z273910
Sigma-Aldrich
SNOOP® 气体检漏仪
for reaching places with limited accessibility
别名:
SNOOP® 泄漏检测仪
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.51
技术
gas chromatography (GC): suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
无毒、不易燃、不留残渣。8 盎司可挤压瓶,具有可扩展至 12 英寸的管道。
其他说明
与体积(气泡)流量计仪器使用。也可用于检查气体输送系统管道是否泄漏。不建议在毛细管GC系统的上游使用(首选电子检漏仪)。
法律信息
SNOOP is a registered trademark of Swagelok Company
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)