Key Documents
Z215260
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm, blade diam. 140 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.72
材料
PTFE
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Cowie 005.365.1.2
長度
650 mm
刀片直徑
140 mm
軸直徑
9.5 mm
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1