Merck
Z115304
Sigma-Aldrich
Spinbar® 磁力搅拌棒
egg-shaped PTFE-coated, size 3/4 in. × 3/8 in., white
别名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
NACRES:
NB.72
材料
egg-shaped
egg-shaped PTFE-coated
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37130-0034
長度
19 mm
直徑
9.5 mm
尺寸
3/4 in. × 3/8 in.
顏色
white
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Spinbar®磁力搅拌棒与磁搅拌盘一起使用,实现化学溶液均匀、一致且彻底地混合。
  • Alnico 磁体采用耐用且惰性的FDA级聚四氟乙烯(PTFE)低摩擦涂层封装。
  • 多面型搅拌棒的表面积更大且湍流更强,有助于更有力、更充分的混合。
  • 高压蒸汽灭菌更安全。
法律資訊
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP