Key Documents
WHA10539028
Whatman® filter paper, Grade 470
roll, white glass, W × L 1.5 in. (38.1 mm) × 450 ft (137.2 m), pkg of 1 ea
别名:
Z762563
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
材料
roll
white glass
特點
Grade 470
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Whatman 10539028
Whatman Article No. 28417133 (US reference)
參數
fast flow rate
寬度 × 長度
1.5 in. (38.1 mm) × 450 ft (137.2 m)
孔徑
20-30 μm
法律資訊
Whatman is a registered trademark of Cytiva