Merck
T56200
Sigma-Aldrich
2,4,6-三氯嘧啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4HCl3N2
CAS号:
分子量:
183.42
Beilstein:
118284
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.57 (lit.)
bp
210-215 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
密度
1.595 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1cc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C4HCl3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H
InChI 密鑰
DPVIABCMTHHTGB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup