化驗
99%
bp
95-159 °C/750 mmHg (lit.)
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)C(=O)C(C)(C)C1=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-7(2)5(9)8(3,4)6(7)10/h1-4H3
InChI 密鑰
RGCDVHNITQEYPO-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3