Key Documents
SYNC621200
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm, hose size 10 mm
别名:
Synthware C621200, straight condenser
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware C621200
軟管尺寸
10 mm
護套長度
200 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.