Merck
P65851
Sigma-Aldrich
4-吡啶乙酸 盐酸盐
98%
别名:
吡啶-4-乙酸 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7NO2 · HCl
CAS号:
分子量:
173.60
Beilstein:
114124
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
solid
mp
141 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl[H].OC(=O)Cc1ccncc1
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
InChI key
WKJRYVOTVRPAFN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)