Merck
GF93494177
powder, 45 max. part. size (micron), weight 10 g, high purity 99.999%
别名:
SI006030
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Si
CAS号:
分子量:
28.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141911
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.999%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 934-941-77
重量
10 g
零件最大尺寸
45 (micron)
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
密度
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Si]
InChI
1S/Si
InChI 密鑰
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2