GF74121016
别名:
PT055140
1 of 10
Sigma-Aldrich
455008
聚(乙二醇)二丙烯酸酯
349402
铂
267228
335681
乙二醇二甲基丙烯酸酯
437468
聚乙二醇二甲基丙烯酸酯
444685
GF24889562
Platinum/Iridium
146072
N,N′-亚甲基双丙烯酰胺
GF43243400
BASMW1032
Platinum Wire Auxiliary Electrode
wire
Goodfellow 741-210-16
1 m × 0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学