Merck
GF49034022
wire, 1.0 mm diameter, length 10 m, purity 99.2%
别名:
ZR005143
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Zr
CAS号:
分子量:
91.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141751
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.2%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 490-340-22
電阻係數
40 μΩ-cm, 20°C
長度
10 m
直徑
1.0 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
密度
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI 密鑰
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N