Key Documents
GF33524805
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.05 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
别名:
FE240252
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 335-248-05
長度
0.5 m
線圈寬度
50 mm
厚度
0.05 mm