Key Documents
GF13036070
氮化硅
powder, max. particle size 0.02 micron, weight 200 g, purity 99%
别名:
SI536015
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 130-360-70
重量
200 g
零件最大尺寸
0.02 μm