Key Documents
GF12704464
聚苯乙烯
(PS), film, thickness 0.19 mm, L 10 m, clear clear
别名:
ST311190
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 127-044-64
長度
10 m
厚度
0.19 mm
顏色
clear clear
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3