GF00473284
别名:
NI055130
1 of 10
Sigma-Aldrich
929875
Standard Electrochemical Cell kit
GF16213553
钛
GF45829895
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
ESYNTH001
SynLectro™ 50 mL starter kit
GF32263354
镍
449792
氯化铒(III)
450901
氯化钬(III)
277959
铟
GF00044682
镱
CDS024139
3-Hydroxy-5-methylphenylboronic acid
wire
Goodfellow 004-732-84
500 m × 0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学