蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽壓力
5.5 mmHg ( 70 °C)
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.531 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
21 °C (lit.)
密度
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
InChI 密鑰
WFQDTOYDVUWQMS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90 °C - closed cup