Merck
E10807
Sigma-Aldrich
3-氨基巴豆酸乙酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C(NH2)=CHCO2C2H5
CAS号:
分子量:
129.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
bp
210-215 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
密度
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)\C=C(\C)N
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h4H,3,7H2,1-2H3/b5-4-
InChI 密鑰
YPMPTULBFPFSEQ-PLNGDYQASA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
206.6 °F - closed cup
閃點(°C)
97 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter