Merck
DWKCT0500P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 500 mL
别名:
CT0500P
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121805
NACRES:
NA.54
特點
class B
graduated
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Azlon CT0500P
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
特點和優勢
Conform to ISO 6706
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)