Merck
D55407
Sigma-Aldrich
2,3-二氯苯胺
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3NH2
CAS号:
分子量:
162.02
Beilstein:
472027
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.597 (lit.)
bp
252 °C (lit.)
mp
20-25 °C (lit.)
密度
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
InChI 密鑰
BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
239.0 °F - closed cup
閃點(°C)
115 °C - closed cup