Key Documents
CLS710020
Pyrex® 移液管,A 级,标注色码,可重复使用
volume 20 mL, accuracy: 0.03 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.43
材料
glass
特點
class A
graduation
包裝
case of 12 ea
pack of 12 ea
製造商/商標名
Corning 7100-20
Corning 7100
體積測量範圍
20 mL, accuracy: 0.03 mL
長度
516 mm
容量
20 mL
顏色
yellow
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
钢化顶部和尖端。红色刻度和标记,标注色码,ASTM E 969。
其他說明
按照针对容量测试的 ASTM E 694 以及针对容量器具校正的 ASTM E 542 规定的 A 级公差制造。
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.