Merck
CLS56401L
带 Pyrex® ST 塞子的 Pyrex® 容量瓶
capacity 1,000 mL
别名:
Corning® 5640
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
材料
borosilicate glass
long
栓塞尺寸
22
無菌
non-sterile
特點
class A
closure type ST stopper
包裝
pack of 1
case of 6
製造商/商標名
Corning 5640-1L
tol. measuring range
0.30 mL
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
机器吹制的瓶身与沉珠厚管颈很好的密封在一起,以增加强度,1mL 和 2mL 的容量为试管形状。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.