Key Documents
CLS2480200
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 200 mm, joint: ST/NS 19/38
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS19/38
製造商/商標名
Corning 2480-200
護套長度
200 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Suitable for use in vacuum distillation. With drip-tip
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1