Key Documents
BR129762
BRAND® PE-LD培养基瓶,带螺口盖
capacity 1000 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.13
材料
low-density polyethylene bottle
round bottle
接合處
Joints threaded neck (GL65)
特點
graduations: no
with cap
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 129762
容量
1000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG