形狀
powder or crystals
品質等級
mp
215 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)c1ccc(C)cc1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru]Cl)[C@@H]([C@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N2O2S.C10H14.ClH.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-8H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t20-,21-;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
AZFNGPAYDKGCRB-AGEKDOICSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于对映选择性加氢的膦阳离子钌催化剂:
通过纳米笼的微环境工程改进的性能改进的催化剂
- 喹啉
- N-烷基酮亚胺
- 从细菌中分离的天然产物的抗肿瘤和抗增殖衍生物
- 羟基芳醛通过 Rap-Stoermer-对映选择性转移氢化
通过纳米笼的微环境工程改进的性能改进的催化剂
RuCl(p-cymene)[(R,R)-Ts-DPEN] is a chiral diamine ligand complexed with ruthenium used for asymmetric hydrogenation reactions.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3