Merck
92768
Sigma-Aldrich
(三甲基硅基)甲胺
≥98.0% (GC)
别名:
氨甲基三甲基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H13NSi
CAS号:
分子量:
103.24
Beilstein:
1731488
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.416
bp
92-94 °C (lit.)
密度
0.771 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)CN
InChI
1S/C4H13NSi/c1-6(2,3)4-5/h4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
YVWPNDBYAAEZBF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
合成三甲基硅基-重氮甲烷;对应亚胺的 1,3-环加成反应;由酮制备甲亚胺鎓内盐
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
48.2 °F - closed cup
閃點(°C)
9 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
K. Achiwa et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31, 3939-3939 (1983)
D. Seyferth et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 44, 279-279 (1972)
M. Letellier et al.
Synthetic Communications, 18, 1975-1975 (1988)