Merck
88545
Sigma-Aldrich
N,N′-硫羰基二咪唑
≥95.0% (S)
别名:
TCDI
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6N4S
CAS号:
分子量:
178.21
Beilstein:
609349
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0% (S)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Carbonylations
mp
98-102 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
S=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
InChI 密鑰
RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 1,1′-硫羰基二咪唑(TCDI)可用于在Corey-Winter烯烃合成中通过形成环状硫代碳酸酯而实现邻位二醇脱氧。
  • 它可用于(+)-hapalindole Q、12-epi-fischerindole U和welwitindolinone A的对映选择性全合成。
  • 它还可以作为链转移剂用于制备三硫代碳酸盐、黄酸盐和二硫代氨基甲酸盐,从而用于可逆加成断裂链转移和大分子设计(RAFT/MADIX)聚合。
其他說明
用于合成硫酰胺;用于改进的 Corey-Winter 烯烃合成;通过醇与 Bu3SnH-AIBN 发生自由基反应制备硫代氨基甲酸酯
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
其他客户在看
Enantiospecific total synthesis of the hapalindoles, fischerindoles, and welwitindolinones via a redox economic approach.
Richter JM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(52), 17938-17954 (2008)
Direct coupling of indoles with carbonyl compounds: short, enantioselective, gram-scale synthetic entry into the hapalindole and fischerindole alkaloid families.
Baran PS and Richter JM
Journal of the American Chemical Society, 126(24), 7450-7451 (2004)
1, 1?-Thiocarbonyldiimidazole.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
S. Hanessian et al.
Canadian Journal of Chemistry, 65, 1859-1859 (1987)
Selective one-pot synthesis of trithiocarbonates, xanthates, and dithiocarbamates for use in RAFT/MADIX living radical polymerizations.
Wood MR, et al.
Organic Letters, 8(4), 553-556 (2006)