折射率
n20/D 1.52
bp
186-190 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.04 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C17H24O3/c1-11(2)13-9-8-12(3)10-16(13)20-17(19)14-6-4-5-7-15(14)18/h4-7,11-13,16,18H,8-10H2,1-3H3
InChI 密鑰
SJOXEWUZWQYCGL-UHFFFAOYSA-N
應用
光稳定剂
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves