Merck
799238
Sigma-Aldrich
H-Lys(Boc)-OH-13C6,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C5H2215N2O4
分子量:
254.25
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
方案
95% (CP)
表单
powder
技术
bio NMR: suitable
应用
peptide synthesis
官能团
Boc
质量偏移
M+8
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O[13C]([13C@]([H])([15NH2])[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][15NH]C(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-4-6-8(12)9(14)15/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m1/s1/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,12+1,13+1
InChI key
VVQIIIAZJXTLRE-JHLHIYTKSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)