描述
Fp: >230°F
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.439
密度
0.9086 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C10H20O2/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(11)12/h4-8H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
YPIFGDQKSSMYHQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3