Merck
778508
Sigma-Aldrich
4-己基苯酚
≥98.0% (HPLC)
别名:
1-(4-Hydroxyphenyl)hexane, p-n-Hexylphenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18O
CAS号:
分子量:
178.27
Beilstein:
387122
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
crystals
mp
23-32 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C12H18O/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12(13)10-8-11/h7-10,13H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
SZWBRVPZWJYIHI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Marta Pastor-Belda et al.
Food chemistry, 221, 76-81 (2016-12-17)
Magnetic solid phase extraction (MSPE) with cobalt ferrite nanoparticles coated with oleic acid is described for the determination of alkylphenols (APs), 4-tert-butylphenol (TBP), 4-pentylphenol (PP), 4-hexylphenol (HP), 4-tert-octylphenol (TOP), 4-n-octylphenol (OP) and 4-nonylphenol (NP) in baby foods using gas chromatography