Merck
775517
Sigma-Aldrich
Thiazole-2-carbonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H2ClNOS
CAS号:
分子量:
147.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
47-52 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(C1=NC=CS1)=O
InChI
1S/C4H2ClNOS/c5-3(7)4-6-1-2-8-4/h1-2H
InChI 密鑰
HKZCFGQSWLWNQA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3